Learn More
Chlorure de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit. 15683320 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Code produit. 15683320
Marque: Honeywell-Fluka 312485KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,5 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 5 kg
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5%
Qualité puriss. p.a.
Densité 1.98g/mL at 25°C