Learn More
Chlorure de potassium, très pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10404385
Chlorure de potassium, très pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10404385
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10404385
Marque: Thermo Scientific Acros 193780010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770.0°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire KCl
Fieser 06,480
Merck Index 15, 7742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Poids de la formule 74.54
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468652 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number193780050,193780010
Numéro de lotA0464007 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog Number193780050,193780010
Numéro de lotA0458894 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2023 Catalog Number193780050,193780010
Numéro de lotA0454061 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number193780050,193780010
Numéro de lotA0450010 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2023 Catalog Number193780050,193780010
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de potassium, très pur, Thermo Scientific Chemicals >