Learn More
Chlorure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10684732
Chlorure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10684732
1 kg, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Code produit. 10684732
Marque: Fisher Chemical P/4280/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Point d’ébullition 1420°C
Point de fusion 770°C
CAS 7447-40-7
Couleur Blanc
pH 6
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.54g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Nom du produit
Chlorure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >