Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
Marque:  Thermo Scientific™ A47382
Code produit. 18446768
  • 6510.00€ / 50mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Wet Ice
Suspension liquide
50 mL
Bulk Resin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotODT25-017 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/12/2024 Catalog NumberA47382
Numéro de lotODT25-016 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/06/2024 Catalog NumberA47382
Numéro de lotODT25-011 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2022 Catalog NumberA47382
Numéro de lotODT25-005 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/05/2021 Catalog NumberA47382
Numéro de lotODT25-004 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/06/2020 Catalog NumberA47382
Nom du produit
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin > 50 mL