Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
1490.00€ - 14305.00€
Spécification
Capacité de liaison >2 mg mRNA per mL of resin
Matrice Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C.
Conditions d’expédition Wet Ice
Granulométrie 50 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18456538
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A48605
10 mL
1490.00€
10mL
18446718
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A48606
25 mL
3320.00€
25mL
18446768
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A47382
50 mL
6510.00€
50mL
18416448
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A47383
250 mL
14305.00€
250mL
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
Bulk Resin
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Wet Ice
Suspension liquide
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin