Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vide en polypropylène Nalgene™
Remplacez les flacons en verre par ce flacon, moulé dans une seule pièce pour un vide total et dotés d’une entrée de tubulure inclinée pour éviter tout basculement.
Marque: Thermo Scientific™ DS4101-0500
Description
Remplacez les flacons en verre par les flacons à vide en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ moulés en monobloc pour permettre le vide intégral et dont l’entrée de tubulure oblique prévient tout basculement. Flacon à vide incassables et autoclavable supportant une pression de vide de 30 Hg
- Entrée de tubulure à 45° pour prévenir le renversement de l’unité lorsque la tubulure est raccordée
- Adaptateur à barbelure pour tubulures d’un diamètre interne compris entre 1/4 et 3/8 po (tubulures vendues séparément)
- Zone d’écriture ovale pour l’identification aisée du flacon
- Goulot compatible avec les tailles de bouchons standard (bouchons non inclus)
Spécification
16 oz | |
500 ml | |
1 | |
Autoclavable |
Flacon à vide, en polypropylène, 500 ml | |
Polypropylène (PP) | |
1 | |
Bouchon n° 7 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1334764 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | DS4101-0500 |
1325155 | Certificat de conformité | 24/07/2021 | DS4101-0500 |
1301686 | Certificat de conformité | 07/01/2021 | DS4101-0500 |
1281732 | Certificat de conformité | 19/06/2020 | DS4101-0500 |
1248672 | Certificat de conformité | 02/02/2019 | DS4101-0500 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.