Learn More
3M™ Bouchons d’oreille en PUR E-A-R™
Offrent une forte atténuation des bruits et fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente. Bouchons d’oreille en PU 3M E-A-R – 36 dB.
Marque: 3M™ 7100109118
Description
- Réduit les niveaux de bruit de 25 dB
- Entièrement testé et approuvé par rapport à la norme EN 352-2
- Fabriqué en TPE durable et doux
- Conception à triple collerette pour un ajustement optimal pour la plupart des tailles de canal auditif
- Réutilisable, pas de besoin de rouler sous les doigts
- L’adhérence aux doigts facilite leur ajustement et leur retrait
- Livré avec un boîtier de rangement robuste doté d’un clip ceinture
- Bouchons d’oreille 3M™ 1271 disponibles avec un cordon en accessoire, pratique si vous entrez et sortez fréquemment d’environnements bruyants
Spécification
Orange | |
50/Bte | |
Avec cordon | |
Polyuréthane |
Approuvé CE | |
25 dB | |
Bouchon d’oreille |