Description
- Des bouchons d’oreille taille unique qui s’adapte confortablement à la plupart des canaux d’oreille et offre un haut niveau d’atténuation
- Ce bouchon réutilisable est confortable, hygiénique et économique car il peut être lavé
- Conception à triple bride préformée pour s’adapter à l’oreille
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune, Bleu |
Paires par paquet | 50 paires/boîte |
Taux de réduction sonore (NRR) | 35 dB |
Corded | Avec cordon |
Diélectrique | Non |
Matériau | Polymères élastomériques |
Documents
Product Information
Datasheets
7000103757
Taille: 51.2 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit™ X >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu