Learn More
3M™ Bouchons d’oreille en PUR E-A-R™
Offrent une forte atténuation des bruits et fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente. Bouchons d’oreille en PU 3M E-A-R – 36 dB.
113.00€ - 525.64€
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
---|---|
Matériau | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Couleur | Corded | Taux de réduction sonore (NRR) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Corded | Taux de réduction sonore (NRR) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12394749
|
3M™
7000103733 |
Jaune, Bleu | Sans cordon | 28 dB |
113.00€
100 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196534
|
3M™
7100100640 |
Orange | Avec cordon | 34 dB | N/A | ||||||
12910415
|
3M™
7100109118 |
Orange | Avec cordon | 25 dB | N/A | ||||||
17227650
|
3M™
7100109118 |
Orange | Avec cordon | 25 dB | N/A | ||||||
Description
Jaune néon, sans cordon, SNR de 36 dB, (paires). Fabriqués en mousse PU à faible expansion, les bouchons d’oreille souples à rouler jaune néon 3M™ E-A-R offrent une atténuation élevée.- Un bouchon d’oreille qui offre une pression uniformément répartie et une bonne étanchéité avec un confort optimal
- Indice d’atténuation (SNR) 36 dB
- Couleur jaune néon
- Taille correspondant à la majorité des porteurs
Spécification
Approuvé CE | |
Polyuréthane |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille en PUR E-A-R™