Learn More
Ratiolab™ Bouchon en polypropylène
Marque: Ratiolab™ 2812011
Spécification
Bouchon | |
PP | |
1000/boîte | |
Cuves Ratiolab. Convient également pour une utilisation avec les cuvettes jetables Fisherbrand. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Bouchon en polypropylène > Pour cuves Ratiolab
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu