Learn More
Fisherbrand™ Support mural pour cartouche supplémentaire
Pour l’ajout de cartouches de filtration et de purification d’eau légères supplémentaires. Le support mural Fisherbrand™ pour cartouche supplémentaire permet une connexion sûre et sécurisée.
Marque: Fisherbrand™ SU
74.69 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Facilite le processus de purification de l’eau
- Conditionné en boîtes individuelles
Spécification
60 x 11 cm | |
Cartouches de déionisation ; cartouche de carbone activée ; cartouche de filtre micron ; cartouche d’échange d’ions COT ; kit de couplage rapide KCR | |
Support mural |
Purification d’eau | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Support mural pour cartouche supplémentaire >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu