Learn More
Memmert™ Four paraffine avec double affichage
Utilisez ces étuves pour réguler la température dans la science, la recherche et les analyses de matériaux dans l’industrie. Les étuves universelles à convection naturelle Memmert™ avec régulateur TwinDISPLAY sont idéales pour la préparation des échantillons dans les applications scientifiques et de recherche.
Marque: Memmert™ UN30pa
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La gamme d’étuves universelles Memmert “U” offre un contrôle extrêmement précis, régulier et délicat de la température pour un large éventail d’applications, comme les tests de matériaux, le vieillissement des puces d’ordinateur, les expériences complexes avec des charges extrêmement sensibles, le séchage ou le malaxage de composants électroniques, le durcissement de résines plastiques ou le chauffage de plasticine. Les équipements et accessoires de ces étuves de chauffage et de séchage sont pratiques et dotés de fonctions programmables pour un large éventail d’applications. Même lors d’une utilisation intensive, leur structure durable en acier inox garde un bel aspect et reste fiable. Choisissez parmi les 32 modèles disponibles pour trouver celui qui convient parfaitement à vos besoins, sans oublier la gamme d’accessoires pratiques, approuvés et testés. Selon votre application, les deux variantes de modèle SingleDISPLAY et TwinDISPLAY répondent à toutes les exigences en matière de sécurité thermique, de précision et d’assurance qualité.- Plus de 65 ans de travail de développement permanent et de nombreux retours d’utilisateurs à partir de leur expérience pratique ont été investis dans la conception de chaque étuve de chauffage
- Régulation précise et homogène de la température, indépendamment de la charge et du volume de la chambre
- Plage de températures allant jusqu’à +300 °C
- Huit tailles de modèles, de 30 litres à 750 litres
- Deux variantes de modèles : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
- Modèles N/F à convection naturelle ou à circulation d’air forcé
- Fonctionnalité accrue avec des accessoires pratiques, testés et approuvés
- Chambre de travail et boîtier construits presque exclusivement à partir d’acier inox haute qualité, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
- Une large gamme d’options pour la programmation et la documentation utilisent les interfaces, l’enregistreur de données intégré et le logiciel AtmoCONTROL
- Garantie de trois ans pour tous les appareils, sauf pour les pièces d’usure
- Les valeurs de température de toutes les étuves universelles sont mesurées conformément à la norme DIN 12880 : 2007-05
- Chaque étuve universelle est soumise à un test de sécurité et porte le symbole “CE”
Spécification
CE | |
20 à 80°C | |
UN30PA | |
400 mm | |
320 mm | |
250 mm | |
115/230 V | |
50 / 60 Hz |
32 L | |
Acier inoxydable | |
585 mm | |
704 mm | |
434 mm | |
44 kg | |
1,6 kW |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Heating-Ovens
Taille: 5.1 MB
Etuves
Taille: 3.8 MB
Brochure technique
Taille: 1.4 MB
Technical Brochure
Taille: 1.6 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Four paraffine avec double affichage > Capacité : 32 l ; nombre de grilles : 3
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu