Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR en PP
GREENER_CHOICE
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Marque:  Eppendorf™ 0030124901
175.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15983982
  • 180.72€ / 120 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Bandelettes de tubes PCR Eppendorf Fast, 0,1 ml, sans couvercle, usage PCR, 120 pièces. (10 × 12 pièces)- Idéales pour une utilisation avec les cycleurs Fast tels que Mastercycler X50s et les enzymes Fast- Tubes de 8 réactions en bandelette - idéales pour les petits volumes d’échantillons- Facilement adaptables pour l’automatisation- Refermables à l’aide de bouchons en bandelette plats ou bombés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0.1 mL
PCR Clean (Non-sterile)
Autoclavable
Fast PCR Tube Strips
Non stérile
Non inclus
No
Consommables PCR
Vidéos
  • Eppendorf - Consumables
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf - Consumables
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Eppendorf™ Tubes PCR en PP > Format: Fast PCR Tube Strips, Sterility: PCR Clean (Non-sterile), Volume: 0.1 mL, Closure Type: Without Lid