Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR en PP
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8003117 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Avec bandelettes de bouchons, bombées
Avec bandelettes de bouchons, plates
À charnières
Barrette bombée
Bouchon à barrette plat
Bouchon à charnière
Non inclus
Format:
Barrettes 10 x 12
Barrettes pour tubes PCR rapides
Tube
Tube simple
Pureté ou qualité:
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Volume (métrique):
0,1 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,2 ml
0,5 ml
Conditionnement:
1000 pièces
120 pièces
500 pièces
Code produit. 15645367
Marque: Eppendorf™ 0030124707
Edge
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
  • Compagnons fiables pour le travail quotidien
  • Écran de protection contre la contamination sur le couvercle à charnière
  • Position du couvercle définie en raison d’une charnière spéciale
  • Grande transparence même sur la base du tube
  • Couvercle gravé pour l’étiquetage
  • Étanchéité étroite
  • Facile à ouvrir
  • À utiliser avec tous les thermocycleurs au format de bloc de 0,2 ml
  • Parois fines et lisses égalisées présentant une épaisseur régulière
Applications
  • Tubes pour PCR avec faible débit d’échantillons
  • Barrettes pour PCR avec débit moyen d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité Paquet de 500 (10 sachets de 50)
À utiliser avec (équipement) Avec tous les thermocycleurs au format de bloc de 0,2 ml
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Pureté ou qualité Qualité ADN médico-légale
Type de bouchon Bouchon à charnière
Autoclavable Autoclavable
Format Tube simple
Type de produit Qualité ADN médico-légale