Learn More
Cole-Parmer™ Solution tampon Oakton™
Idéale pour les analyses en laboratoire et sur le terrain
Marque: Cole-Parmer™ 05942-44
58.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution tampon Oakton, pH 7,00 ; 1 gallon
- Tous les étalons de pH Oakton sont traçables aux matériaux de référence de l’étalon NIST
- La solution tampon vous permet d’étalonner n’importe quel instrument de pH pour garantir la précision
- Facilite l’étalonnage
- Il vous suffit d’ajuster votre instrument à la valeur de pH de la solution
- Si elle n’est pas ouverte, la durée de conservation est de 2 ans
- Les solutions tampon de pH d’Oakton comportent des tables de pH / température imprimées sur les étiquettes pour un étalonnage précis
- Fabriquées selon les directives de qualité ISO9000 et traçables selon les étalons NIST
- Si elle n’est pas ouverte, la durée de conservation est de 2 ans ; une fois ouverte, utilisez le pH 4 et le pH 7 dans les 90 jours, et le pH 10 dans les 30 jours
- Options de tampon :
- Tampon de pH 1,68 disponible en transparent
- Tampon de pH 4,01 disponible en rouge
- Tampon de pH 6,86 disponible en transparent
- Tampon de pH 7,00 disponible en jaune
- Tampon de pH 9,18 disponible en transparent
- Tampon de pH 10,01 disponible en bleu
- Tampon de pH 12,46 disponible en transparent
- Le tampon est coloré pour une reconnaissance rapide et n’a aucun effet sur la précision ou la stabilité
Spécification
Jaune | |
Solution tampon Oakton, pH 7 | |
1 gallon (4 000 ml) |
Étalon tampon de pH 7 | |
Analyse en laboratoire et sur le terrain |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Solution tampon Oakton™ > Solution tampon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu