Learn More
Eppendorf Tubes PCR en PP
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
Marque: Eppendorf 0030124359
198.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
- Produit utilisable avec tous les thermocycleurs au format de bloc de 0,2 ml
- Couvercle avec écran de protection contre la contamination
- Charnière spéciale pour fixer la position du couvercle
- Haute transparence
- Parois fines et lisses présentant une épaisseur régulière
- Utilisation certifiée en PCR*
Spécification
Transparent | |
960 paquet | |
PCR | |
PCR Clean | |
8-Tube Strip |
0,2 ml | |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
Snap Cap | |
Tube PCR |