Learn More
Traceable™ Chronomètre à gros chiffres avec étalonnage
Les gros chiffres et la précision élevée du chronomètre à gros chiffres Traceable avec étalonnage en font le chronomètre idéal pour le laboratoire ou le terrain.Affiche l’heure du jour, la date et le jour de la semaine.Le boîtier en plastique ABS est résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs, avec un clip pratique et des fixations Velcro vous permettent de monter le chronomètre sur différentes surfaces.
Marque:  Traceable™ 94460-28
34.17 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13276920
  • 36.05€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Traçabilité NIST
  • Gros chiffres faciles à lire
  • Précision élevée
  • Comprend l’alarme heure du jour
  • Résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs
  • Se monte sur diverses surfaces grâce à son clip pratique, à sa fixation Velcro
  • Action unique, temporisation, fonctions de temps fractionné cumulé et continu
  • Cordon
Spécification
Spécification
24 h
± 0,001%
Chronomètre à gros chiffres
Pile bouton 1,5 V
Cordon
Audible
0,01 s, 1 s
Plastique ABS
5/8 in.
Certification de traçabilité NIST fournie, laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2017(1750.01) accrédité par A2LA
Nom du produit
Traceable™ Chronomètre à gros chiffres avec étalonnage > Chronomètre avec étalonnage ; Plage de temps :24 heures ; Type de batterie :Pile bouton 1,5 V ; Résolution :0,01 s, 1 s ; Alarme :Audible, bip de 1 min ; Matériau :Plastique ABS ;