Learn More
Heidolph™ Tubulure en silicone
Code produit. 10361582 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,5
4,8
6,4
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,5 mm
Conditionnement:
1m
Code produit. 10361582
Marque: Heidolph™ 5253002700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en silicone revêtue de platine pour une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biologique.La tubulure en silicone Heidolph™ est très lisse, biocompatible et inerte.
  • L’intérieur extrêmement lisse empêche la prolifération bactérienne.
  • Biocompatible, adsorption et absorption minimales.
  • Bonnes propriétés d’écoulement.
  • Stabilité à haute température.
  • Totalement inerte, sans adoucissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté
Épaisseur (métrique) 2,5 mm
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure 4,8
Pression maximale 0,8/1,8