Learn More
Brady™ Étiquettes textiles en nylon avec fini mat
Pour des surfaces d’énergie lisses, texturées / rugueuses ou très texturées / à faible surface
Marque: Brady™ 114860
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étiquettes textiles en nylon avec fini mat
- Fabriqué en polyester
- Finition mate
Spécification
Autoclavable | |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Étiquettes | |
Rond | |
0,165 mm | |
9,53 mm |
Dia. 9,53 mm | |
Blanc | |
Tissu en nylon | |
1 | |
-40°C à +90°C | |
12,70 mm | |
9,53 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes textiles en nylon avec fini mat >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu