Learn More
Heidolph instruments Tubulure en silicone
Tubulure en silicone revêtue de platine pour une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biologique.La tubulure en silicone Heidolph™ est très lisse, biocompatible et inerte.
Marque:  Heidolph instruments 525-39000-00
Code produit. 10585112
  • 63.00€ / 1m
Expédition estimée: 15-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’intérieur extrêmement lisse empêche la prolifération bactérienne.
  • Biocompatible, adsorption et absorption minimales.
  • Bonnes propriétés d’écoulement.
  • Stabilité à haute température.
  • Totalement inerte, sans adoucissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Verre borosilicaté
2,5 mm
6,4
6,4 mm
11,3 mm
Non stérile
0,8/1,8
Nom du produit
Heidolph instruments Tubulure en silicone > Taille : 6,4 ; Pression max. : 0,8 / 1,8 ; Épaisseur : 2,5mm