Learn More
Fisherbrand™ Rack pour microtubes en polypropylène
GREENER_CHOICE
Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des portoirs à code couleur. Le portoir pour micro-tubes en polypropylène Fisherbrand™ peut accueillir jusqu’à 80 flacons à bouchon vissé pour l’utilisation sur une paillasse, le stockage ou le transport d’échantillons. Les portoirs à code couleur sont dotés de coordonnées d’identification et de poignées moulées pour une manipulation facile. Autoclavable et adapté à la congélation.
31.70€ - 67.15€
Spécification
Type de produit Rack pour microtubes
Bouchon inclus Non
Array 5 x 16
Autoclavable Autoclavable
Capacité Microtubes (1,5 à 2 ml)
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11728084
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS29025GF
Assortiment
67.15€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11968074
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS29025BF
Bleu
31.70€
5 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11978074
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS29025CF
Vert
31.70€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11720344
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS29025AF
Naturel
42.75€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11908084
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS29025FF
Orange
31.70€
5 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11988074
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS29025DF
Rose
31.70€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11918084
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS29025J
Rouge
33.95€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11998074
Afficher les documents
Fisherbrand™
HS29025EF
Jaune
31.70€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Portoir apprécié de type plaque de collecteur de fractions
  • Peut contenir 80 microtubes à bouchon à vis ou flacons cryogéniques dans des puits de 1 mm de diamètre
  • Stockage de tubes de 1,5 à 2,0 ml dans un ensemble compact (5 x 16 emplacements)
  • Code couleur permettant d’identifier facilement des procédures de laboratoire spécifiques ou des techniciens
  • Coordonnées moulées pour faciliter l’organisation et l’identification des échantillons
  • En polypropylène robuste avec poignées moulées pour une manipulation facile
  • Autoclavables et adaptés à la congélation
Spécification
Spécification
Rack pour microtubes
5 x 16
Microtubes (1,5 à 2 ml)
80
None
Non stérile
Microtube à centrifuger
5/boîte
8.9 in.
2.6 in.
1,1 in
Non
Autoclavable
PP
Rectangular
Oui
Idéal pour le stockage en congélateur
5/boîte
225 mm
67 mm
28 mm
11 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Rack pour microtubes en polypropylène