Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test par écouvillon de protéines Path-Chek
Test simple et instantané par écouvillon pour l’évaluation de l’efficacité du nettoyage par la détection des protéines et des allergènes possibles.
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts PC006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Test d’hygiène Path-Chek
- Système de test rapide conçu pour la détection d’une gamme de bactéries à partir des surfaces de travail et de l’environnement de traitement.
- Test simple et instantané par écouvillon pour l’évaluation de l’efficacité du nettoyage par la détection des protéines et des allergènes possibles.
Spécification
Protéines, allergènes possibles | |
Test par écouvillon | |
100 tests |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novacyt - Microgen Bioproducts Test par écouvillon de protéines Path-Chek > Détecte : Protéines, allergènes possibles, 100 tests
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu