Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis à joint fixés
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Autostable, fond conique
Fond conique
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polyéthylène.
- Non gradués.
- Plage de températures : –90°C à +100°C.
- Disponibles séparément : inserts en polypropylène à bouchon coloré pour l’identification.
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à vis avec couvercle d’étanchéité |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Fond conique |
| Nb par paquet | 1000/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –90 à 100°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Non |