Learn More
Christeyns™ Chriox Spray
Chriox spray est un désinfectant écologique prêt à l'emploi à base d'acide peracétique.
Marque: Christeyns™ 391172
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Écocertifié
- Faible résidu
- Prêt à l'emploi
Spécification
Désinfectant de surface | |
Clear Liquid | |
Unscented | |
6 Bottles |
No | |
3 to 3.4 | |
Non stériles | |
750 mL |
SDS_17890245_EN.pdf
Taille: 133 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Christeyns™ Chriox Spray > Chriox Spray; Size: 750 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu