Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5HT
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT offrent une plage de fonctionnement étendue atteignant 400°C, idéale pour les applications GC à haute température.
Marque:  Thermo Scientific™ 26095-0480
Code produit. 10545065
  • 885.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT offrent une plage de fonctionnement étendue atteignant 400 °C, idéale pour les applications GC à haute température.
  • Polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Bleeding inférieur et meilleure inertie que les colonnes haute température comparables
  • La forme spéciale du tube de silice fondue prolonge la durée de vie de la colonne de 40 %
  • Similaire à Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recommandé dans les cas suivants :
  • Phénols
  • Solvants résiduels
  • Stupéfiants
  • Composés semi-volatils
  • Pesticides
  • PCB
  • Impuretés de solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
380/400°C
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-5 HT
Analyse des pesticides, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour solvants résiduels, solvants et impuretés de solvants
30 m
Épaisseur de 0,1 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur
0,32 mm
TraceGOLD
G27, G36
0,1 μm
Faiblement polaire
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5HT > 0,1 μm d’épaisseur de film ; 0,32 mm de dia. int. ; 30 m de longueur