Learn More
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
19.35€ - 123.00€
Spécification
Type de produit | Verrouillage pour robinet à vanne |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
Description | Brady Gate Valve Lockouts |
À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10152604
|
Brady™
065586 |
Bleu | 184 mm | 141 mm |
29.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10355484
|
Brady™
065585 |
Bleu | 121,1 mm | 80 mm |
19.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10483184
|
Brady™
065587 |
Bleu | 224 mm | 181 mm |
41.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10653955
|
Brady™
065588 |
Bleu | 318,3 mm | 276 mm |
49.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10040234
|
Brady™
065589 |
Bleu | 405,1 mm | 363,5 mm |
123.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10386574
|
Brady™
065596 |
Vert | 184,8 mm | 132,3 mm |
29.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10081104
|
Brady™
065595 |
Vert | 120,1 mm | 80 mm |
19.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10345714
|
Brady™
065597 |
Vert | 224,1 mm | 181 mm |
41.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10243784
|
Brady™
065598 |
Vert | 318,3 mm | 276,2 mm |
49.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10491064
|
Brady™
065564 |
Rouge | 405,1 mm | 363,5 mm |
123.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10142604
|
Brady™
065561 |
Rouge | 184,8 mm | 141,7 mm |
29.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10335714
|
Brady™
065590 |
Jaune | 120,1 mm | 80 mm |
19.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10672235
|
Brady™
065599 |
Vert | 405,1 mm | 363,3 mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10462034
|
Brady™
065591 |
Jaune | 184,8 mm | 141,7 mm |
29.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10081344
|
Brady™
065592 |
Jaune | 224,4 mm | 171,4 mm |
41.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10654145
|
Brady™
065593 |
Jaune | 318,3 mm | 276,2 mm |
49.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10491254
|
Brady™
065594 |
Jaune | 405,1 mm | 363,5 mm |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Systèmes de condamnation de vannes
- Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur.
- Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Spécification
Verrouillage pour robinet à vanne | |
OSHA 1910.147 | |
Lockout Tagout |
Polypropylène | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène