Learn More
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Systèmes de condamnation de vannes
- Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur.
- Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Verrouillage pour robinet à vanne |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 GREEN |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Description | Brady Gate Valve Lockouts |
| Diamètre (impériale) | 10.52 in |
| Diamètre (métrique) | 267.21 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 76.20 x 318.30 x 276.20 mm |
| Dimensions (L x l) | 318,30 x 276,20 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur