Learn More
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descrizione
- Systèmes de condamnation de vannes
- Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur.
- Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Verrouillage pour robinet à vanne |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 YELLOW |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Description | Brady Gate Valve Lockouts |
| Diamètre (impériale) | 13.96 in |
| Diamètre (métrique) | 354.58 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 76.20 x 405.10 x 363.50 mm |
| Dimensions (L x l) | 405,10 x 363,50 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto