Learn More
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Systèmes de condamnation de vannes
- Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur.
- Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Verrouillage pour robinet à vanne |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 BLUE |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Description | Brady Gate Valve Lockouts |
| Diamètre (impériale) | 6.75 in. |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0.38 in. |
| Diamètre (métrique) | 171.45 mm |
| Diamètre (métrique) de la manille | 9,7 mm |
| Afficher plus |