Learn More
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène
Code produit. 10040234
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (métrique):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10040234
Marque: Brady™ 065589
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
  • Systèmes de condamnation de vannes
  • Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur.
  • Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Specifications
Type de produit Verrouillage pour robinet à vanne
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 BLUE
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Brady Gate Valve Lockouts
Diamètre (impériale) 13.96 in
Diamètre (impériale) de la manille 0.38 in.
Diamètre (métrique) 354.58 mm
Diamètre (métrique) de la manille 9,7 mm
Dimensions (P x L x H) 76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Dimensions (L x l) 405,10 x 363,50 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 14.31 in.
Hauteur (métrique) 363,5 mm
Comprend Étiquettes de danger en anglais, espagnol et français
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 15.95 in.
Largeur (métrique) 405,1 mm