Learn More
Kartell™ Supports pour entonnoir en PP
Fabriqués en polypropylène pour offrir résistance et durabilité. Les supports d’entonnoirs en polypropylène Kartell™ prennent en charge divers types et tailles d’entonnoirs.
9.40€ - 26.15€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Nbre de positions | 1 |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Support d’entonnoir |
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10525811
|
Kartell™
0026800 |
Circular |
26.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10080961
|
Kartell™
0097000 |
Horseshoe |
9.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
En PP pour offrir durabilité et résistance.Les porte-entonnoirs en PP Kartell™ sont compatibles avec plusieurs types et tailles d’entonnoirs.
- Fournis avec deux olives pour un ajustement serré sur les tiges de support
- Disponibles en type fer à cheval pour les plus grands entonnoirs de séparation et en type circulaire pour les petits entonnoirs
- Le support circulaire peut être utilisé avec des entonnoirs à poudre dont le diamètre de la tige ne dépasse pas 35 mm
- Support pour fer à cheval
Spécification
Polypropylène | |
1 | |
1 de chaque | |
Support d’entonnoir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Supports pour entonnoir en PP