Learn More
Kautex™ Récipients en téréphtalate (PETG) à col large transparents
Utilisez la transparence brillante des récipients en téréphtalate (PETG) à col large Kautex™ transparents pour une excellente présentation du produit.
2.60€ - 629.99€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition |
Matériau | PET |
Closure Included | Non |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Capacité | Closure Included | Hauteur (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Closure Included | Hauteur (métrique) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17828127
|
Kautex™
2000074372 |
100 mL | Non | 71 mm | 480 |
444.77€
480 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17878127
|
Kautex™
2000074373 |
200 ml | Non | 88 mm | 406 |
629.99€
406 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17868157
|
Kautex™
2000074374 |
500 ml | Non | 108 mm | 162 |
364.84€
162 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17858157
|
Kautex™
2000074375 |
1000 ml | Non | 143 mm | 96 |
314.95€
96 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10611712
|
Kautex™
2000084404 |
2000 ml | Non | 187 mm | 44 |
271.42€
44 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10306311
|
Kautex™
2000074375 |
1000 ml | Non | 143 mm | 96 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10041111
|
Kautex™
2000074374 |
500 ml | Non | 108 mm | 162 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10396301
|
Kautex™
2000074373 |
200 ml | Non | 88 mm | 406 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- PETG transparent
- Carré
Specifications
Transparent | |
PET | |
Carré |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
Non | |
Récipient à col large |