Learn More
Kautex™ Récipients en téréphtalate (PETG) à col large transparents
Utilisez la transparence brillante des récipients en téréphtalate (PETG) à col large Kautex™ transparents pour une excellente présentation du produit.
Marque: Kautex™ 2000074372
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.80000kg
Description
- Series 310
- Transparent PETG
- Square with wide neck opening
- Easy to fill and clean
- Leakproof
- Without closure
- Ideal for product presentation
Spécification
100 mL | |
Transparent | |
Packaging, Dispensing, Sending Samples, Storage, Mailing | |
480 | |
Non | |
71 mm | |
Closure, Foam Insert |
100 mL | |
31 mm | |
PET | |
480/Cs. | |
Square | |
Wide Neck Container |