Learn More
Kautex™ Récipients en téréphtalate (PETG) à col large transparents
Utilisez la transparence brillante des récipients en téréphtalate (PETG) à col large Kautex™ transparents pour une excellente présentation du produit.
Marque: Kautex™ 2000074374
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.02200kg
Description
- Série 310
- PETG transparent
- Carré
Spécification
500 ml | |
Transparent | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
162 | |
Transparent | |
Carré | |
Récipient à col large |
500 ml | |
54 mm | |
PET | |
162/boîte | |
Non | |
108 mm | |
Bouchon, insert en mousse |