Learn More
Kautex™ Récipients en téréphtalate (PETG) à col large transparents
Utilisez la transparence brillante des récipients en téréphtalate (PETG) à col large Kautex™ transparents pour une excellente présentation du produit.
Marque: Kautex™ 2000084404
143.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21983" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.22400kg
Description
- Série 310
- PETG transparent
- Carré
- Sans bouchon
Spécification
2000 ml | |
Transparent | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
PET | |
44/boîte | |
Non | |
187 mm | |
Bouchon, insert en mousse |
2000 ml | |
69 mm | |
Bouchon, insert en mousse | |
44 | |
Noir | |
Carré | |
Récipient à col large | |
Polyéthylène |