Learn More
Kautex™ Récipients en téréphtalate (PETG) à col large transparents
Utilisez la transparence brillante des récipients en téréphtalate (PETG) à col large Kautex™ transparents pour une excellente présentation du produit.
Marque: Kautex™ 2000074375
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.08800kg
Description
- Série 310
- PETG transparent
- Carré
Spécification
1000 ml | |
Transparent | |
69 mm | |
PET | |
96/boîte | |
Non | |
143 mm |
1000 ml | |
Série 310 | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
96 | |
Transparent | |
Carré | |
Récipient à col large |