Learn More
Kautex™ Récipients en téréphtalate (PETG) à col large transparents
Utilisez la transparence brillante des récipients en téréphtalate (PETG) à col large Kautex™ transparents pour une excellente présentation du produit.
Marque: Kautex™ 2000074373
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 7.71400kg
Description
- Série 310
- PETG transparent
- Carré
- Bouchon noir étanche à cause de l’incrustation en mousse
Spécification
200 ml | |
41mm | |
Bouchon, insert en mousse | |
406 | |
Noir | |
Carré | |
Récipient à col large | |
Polyéthylène |
Transparent | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
PET | |
406/boîte | |
Non | |
88 mm | |
Bouchon, insert en mousse |