Learn More
Applied Biosystems™ Applicateur de film adhésif MicroAMP™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
5 applicateurs
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Cinq applicateurs de joint adhésif
Formation d’une étanchéité parfaite
- L’applicateur de film adhésif MicroAmp permet de poser ergonomiquement un film adhésif sur une microplaque de manière à former un joint étanche et minimiser les bulles d’air.
- Ce joint étanche empêchera la contamination d’un puits à l’autre et la perte de l’échantillon
- Utilisez l’applicateur de film adhésif MicroAmp pour accélérer l’étanchéification de plusieurs microplaques
- Cet outil tient compte des dimensions des microplaques et permet donc d’étanchéifier rapidement une microplaque
- Le plastique exclusif robuste peut supporter de nombreuses utilisations pour les grandes applications de sélection
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Couleur | Naturel |
| Comprend | Comprend : 5 applicateurs de film adhésif |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nb par paquet | Lot de 5 |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
| Type de produit | Applicateur de film adhésif |
| Quantité | 5 applicateurs |