Learn More
Quickfit™ Clips d’assemblage en polyacétal
Fabriqués à partir de polyacétal pour la solidité et la rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
Marque: Quickfit™ KC24
49.15 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
En polyacétal pour offrir résistance et rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
- Fixation et retrait faciles des clips
- Réduit le besoin de serrage traditionnel
- Supporte des températures allant jusqu’à 80°C
- Tailles à code couleur pour une identification rapide
Spécification
10/boîte | |
POM | |
Taille de joint 24/29 |
Pince à rodage | |
Verrerie avec joints coniques | |
Vert |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant