Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 1 L
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
Marque: Sharpsafe™ 51602420
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
- Le récipient de 1 L Sharpsafe™ est conçu pour une utilisation communautaire et hospitalière avec le plateau Sharpsafe™ pour s’intégrer au système d’élimination des déchets tranchants à proximité des patients (NPSD). Le récipient de 1 L possède deux ouvertures, une ouverture large pour la mise au rebut des objets tranchants usagés et une seconde ouverture avec fonction de retrait d’aiguille.
- Un couvercle translucide avec une ligne de remplissage clairement visible et un message d’isolement des déchets imprimé par jet d’encre permettent de s’assurer que le récipient n’est pas surchargé.
- Les récipients de 1 L sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
- Couvercle rabattable pour une fermeture temporaire et finale
- Choix d’ouvertures - ouverture en “pétale” sans retour, ouverture pour retirer la lame de scalpel, ouverture pour retirer l’aiguille du stylo à insuline et ouverture dégagée pour les seringues de grande taille et les porte-tubes de prélèvement sanguin
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
1 L | |
Violet | |
105 x 100 x 190 mm (avec couvercle fixé) | |
Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Gris | |
100/Carton | |
Conteneur pour déchets tranchants |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 1 L > Récipient pour déchets tranchants 1 L ; couleur de couvercle : Violet
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu