Learn More
Quickfit™ Clips d’assemblage en polyacétal
Fabriqués à partir de polyacétal pour la solidité et la rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
41.15€ - 136.00€
Spécification
Quantité | 10/boîte |
---|---|
Type | Pince à rodage |
Matériau | POM |
À utiliser avec (équipement) | Verrerie avec joints coniques |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11991528
|
Quickfit™
KC19 |
Verrerie avec joints coniques | Bleu |
98.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11981528
|
Quickfit™
KC14 |
Verrerie avec joints coniques | Jaune |
94.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11920955
|
Quickfit™
KC29 |
Verrerie avec joints coniques | Rouge |
136.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10796461
|
Quickfit™
KC12 |
Verrerie avec joints coniques | Violet |
42.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11901538
|
Quickfit™
KC24 |
Verrerie avec joints coniques | Vert |
133.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11911538
|
Quickfit™
KC34 |
Verrerie avec joints coniques | Orange |
132.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10101460
|
Quickfit™
KC40 |
Verrerie avec joints coniques | Ocre |
61.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10488960
|
Quickfit™
KC10 |
Verrerie avec joints coniques | Menthe |
41.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12029072
|
Quickfit™
KC45 |
Verrerie avec joints coniques | Marron |
65.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En polyacétal pour offrir résistance et rigidité. Les pinces en polyacétal Quickfit™ pour les joints coniques sont conçues pour sécuriser la verrerie Quickfit™ correspondante avec des joints coniques.
- Fixation et retrait faciles des clips
- Réduit le besoin de serrage traditionnel
- Supporte des températures allant jusqu’à 80°C
- Tailles à code couleur pour une identification rapide
Spécification
10/boîte | |
Pince à rodage | |
POM | |
Verrerie avec joints coniques |