Learn More
uvex Boîte pour bouchon auriculaire transparente 2111
Le boîtier de bouchons auriculaires de poche protège les bouchons GHS de toutes sortes contre les dommages et la contamination engendrée par un stockage non hygiénique.
Marque: uvex 2111404
30.48 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Boîtier de bouchons auriculaires de poche
- Protège les bouchons auriculaires SGH des dommages
- Empêche la contamination due à un stockage non hygiénique
Spécification
Transparent | |
Boîte | |
Non |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant