Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric
Le dessus en microfibre unique est entièrement lavable. Dotées de SmartecAir™ pour grader les pieds secs et frais. L’embout protecteur empêche la coloration et résiste au lubrifiant et aux graisses. La semelle a été conçue pour être utilisée sur des sols carrelés durs et d’autres sols faciles à nettoyer, souvent utilisés dans des environnements de haute technologie et de salle blanche.
Marque:  Emma Safety Footwear MM50654040
Code produit. 15978541
  • 130.00€ / 1 paire
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
  • Construction en microfibre
  • Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
  • Certification ESD
  • Doublure sans chrome
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Blanc
Argent purifié Hydro-Tec™
40
Élastique
Métrique
Microfibre
Acier
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric > Taille : 40