Learn More
Abeba™ Chaussures 37313 dynamiques
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque: Abeba™ 37313/40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir blanc/rouge lisse
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3574)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
37313 |
Blanc | |
40 | |
Polyuréthane |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 37313 dynamiques > Taille : 40
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu