Learn More
Kartell™ Prise à ailettes pour tubes jetables
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
Marque:  Kartell™ 8830910
18.43 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11301205
  • 24.85€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
  • Convient aux tubes 11 de 13 mm ou de 15 à 17 mm 
  • Disponibles en plusieurs couleurs pour le codage
Spécification
Spécification
CE-IVD
Polyéthylène
Tubes de 11 à 13 mm
Bouchon à ailettes
Rouge
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    4
    Heures
    22
    Minutes
    25
    Secondes
    23
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Prise à ailettes pour tubes jetables > Couleur : Rouge ; À utiliser avec : Tube jetable de 11 - 13 mm de diamètre