Learn More
Kartell™ Prise à ailettes pour tubes jetables
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
Marque:  Kartell™ 8830900
14.77 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11371195
  • 26.15€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
  • Fabriqués en polyéthylène
  • Disponibles dans différentes couleurs
Spécification
Spécification
CE-IVD
PE
Tubes de 11 à 13 mm
Bouchon à ailettes
Neutre
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    4
    Heures
    22
    Minutes
    25
    Secondes
    29
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Prise à ailettes pour tubes jetables > Neutre ; Diamètre : 11 à 13 mm