Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail blanches O1 Uni6
ABEBA™ sneakers de travail blanches O1 Uni6 en maille tricotée hydrofuge avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
Marque: ABEBA™ 36772/37
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Respirabilité, légèreté, confort
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O1 FO, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Maille tricotée respirante et hydrofuge
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
CE FR ISO20347:2012, O1, FO, SRC, ESD | |
Blanc | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
37 | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
1 paire |
Lacets | |
Acier inox | |
Textile | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs | |
Sneakers | |
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ABEBA™ Sneakers de travail blanches O1 Uni6 > Taille : 37
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu