Learn More
Kartell™ Prise à ailettes pour tubes jetables
Code produit. p-9490008
Click to view available options
Couleur:
Neutre
Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11371195
Marque: Kartell™ 8830900
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
  • Fabriqués en polyéthylène
  • Disponibles dans différentes couleurs
Spécification
Certifications/Conformité CE-IVD
Type de produit Bouchon à ailettes
Matériau PE
Couleur Neutre
À utiliser avec (équipement) Tubes de 11 à 13 mm