Learn More
KD Scientific Seringue en plastique
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
Marque: KD Scientific 780860
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- KD Scientific propose une nouvelle gamme de seringues stériles en plastique jetables pour toutes les applications scientifiques
- Les seringues Norm-ject sont la solution idéale pour toutes les situations
- Leur système unique en deux parties est sans latex et ne contient pas de lubrifiant silicone ou de caoutchouc
Spécification
Polypropylene (Barrel) | |
Oui | |
Single-use | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Oui |
No Needle Included | |
Seringue | |
20 mL | |
Luer Slip | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KD Scientific Seringue en plastique > 20cc slip lock
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu