Learn More
KD Scientific Seringue en plastique
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
Marque:  KD Scientific 780859
Code produit. 15174204
  • 117.00€ / 25 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • KD Scientific propose une nouvelle gamme de seringues stériles en plastique jetables pour toutes les applications scientifiques
  • Les seringues Norm-ject sont la solution idéale pour toutes les situations
  • Leur système unique en deux parties est sans latex et ne contient pas de lubrifiant silicone ou de caoutchouc
Spécification
Spécification
Polyethylene (Plunger)
Oui
Single-use
KD Scientific Syringe Pumps
Oui
No Needle Included
Seringue
10 mL
Luer Slip
Stérile
Nom du produit
KD Scientific Seringue en plastique > 10cc slip lock